MilliporeSigma
ADVH7F380F15
AChemBlock
2-Amino-2-(4-ethylphenyl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.22
Número MDL:
Iupac Name
amino(4-ethylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(11)10(12)13/h3-6,9H,2,11H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
PWKCANDKDKPYIT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38862-2-amino-2-4-ethylphenyl-acetic-acid.html
Synonym
2-amino-2-(4-ethylphenyl)acetic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38862-2-amino-2-4-ethylphenyl-acetic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)