MilliporeSigma
ADVH7F380D43
AChemBlock
3,5-Diamino-N-(2-hydroxyphenyl)benzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.27
MDL number:
Iupac Name
3,5-diamino-N-(2-hydroxyphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H13N3O2/c14-9-5-8(6-10(15)7-9)13(18)16-11-3-1-2-4-12(11)17/h1-7,17H,14-15H2,(H,16,18)
InChI key
RIDFXCJZVPLORI-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42304-3-5-diamino-n-2-hydroxyphenyl-benzamide.html
Synonym
3,5-diamino-n-(2-hydroxyphenyl)benzamide
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42304-3-5-diamino-n-2-hydroxyphenyl-benzamide.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)