ADVH7F380819
AChemBlock
4-Chloro-2-(4-methylphenyl)-quinazoline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: P37189-1G
$241.50
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: P37189-1G
$241.50
Iupac Name
4-chloro-2-(4-methylphenyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C15H11ClN2/c1-10-6-8-11(9-7-10)15-17-13-5-3-2-4-12(13)14(16)18-15/h2-9H,1H3
Clave InChI
KVEHRMVZMIBYCO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p37189-4-chloro-2-4-methylphenyl-quinazoline.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)