MilliporeSigma
ADVH7F37FD3F
AChemBlock
2-(Difluoromethoxy)pyridine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$189.75
250 MG
$373.75
1 G
$966.00
Referencia (SKU) del distribuidor: O32452-100MG
$189.75
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$189.75
250 MG
$373.75
1 G
$966.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.11
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: O32452-100MG
$189.75
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-6(8)10-5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
Clave InChI
AIIPLYODDSSCIA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32452-2-difluoromethoxy-pyridine.html
Synonym
2-(difluoromethoxy)pyridine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32452-2-difluoromethoxy-pyridine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)