MilliporeSigma
ADVH7F37CC3A
AChemBlock
6-bromo-3-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.47
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-1-2-5-9-10-6(8)11(5)3-4/h1-3H
Clave InChI
PEKLXNPEIBPNKV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t95200-6-bromo-3-chloro-1-2-4-triazolo-4-3-a-pyridine.html
Synonym
6-bromo-3-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t95200-6-bromo-3-chloro-1-2-4-triazolo-4-3-a-pyridine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)