MilliporeSigma
ADVH7F37B7A7
AChemBlock
3-fluoro-4-(1-methylpiperidin-4-yl)aniline
Seleccione un Tamaño
250 MG
$414.00
1 G
$1,069.50
5 G
$3,208.50
Referencia (SKU) del distribuidor: T98881-250MG
$414.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$414.00
1 G
$1,069.50
5 G
$3,208.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: T98881-250MG
$414.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-methylpiperidin-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C12H17FN2/c1-15-6-4-9(5-7-15)11-3-2-10(14)8-12(11)13/h2-3,8-9H,4-7,14H2,1H3
Clave InChI
MKBLDBXGYGCCEH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow powder
Product Link
https://www.achemblock.com/t98881-3-fluoro-4-1-methylpiperidin-4-yl-aniline.html
Synonym
3-fluoro-4-(1-methylpiperidin-4-yl)aniline
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t98881-3-fluoro-4-1-methylpiperidin-4-yl-aniline.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)