MilliporeSigma
ADVH49B82AA2
AChemBlock
5-[(3S)-3-methylmorpholin-4-yl]pyridin-2-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$816.50
250 MG
$1,305.25
1 G
$3,260.25
Referencia (SKU) del distribuidor: S85344-100MG
$816.50
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$816.50
250 MG
$1,305.25
1 G
$3,260.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: S85344-100MG
$816.50
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(S)-5-(3-methylmorpholino)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H15N3O/c1-8-7-14-5-4-13(8)9-2-3-10(11)12-6-9/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3,(H2,11,12)/t8-/m0/s1
Clave InChI
IQUGNNDVJSMDAA-QMMMGPOBSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light orange solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s85344-5-3s-3-methylmorpholin-4-yl-pyridin-2-amine.html
Synonym
(s)-5-(3-methylmorpholino)pyridin-2-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s85344-5-3s-3-methylmorpholin-4-yl-pyridin-2-amine.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)