MilliporeSigma
ADVH49B823D5
AChemBlock
3-chloroisoquinoline-5-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.62
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2/c11-10-4-9-7(5-12)2-1-3-8(9)6-13-10/h1-4,6H
Clave InChI
GPFAFOKCDSBGKH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
orange solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s81006-3-chloroisoquinoline-5-carbonitrile.html
Synonym
3-chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s81006-3-chloroisoquinoline-5-carbonitrile.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)