MilliporeSigma
ADVH303BB3FE
AChemBlock
1-methoxycyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-methoxycyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-11-8(7(9)10)5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
OSJRHIPIBCOBCT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q59782-1-methoxycyclohexane-1-carboxylic-acid.html
Synonym
1-methoxycyclohexane-1-carboxylic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q59782-1-methoxycyclohexane-1-carboxylic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)