MilliporeSigma
ADVH14DBE151
AChemBlock
tert-butyl (2R,5R)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.32
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (2R,5R)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-9-5-6-10(8-14)7-13(9)11(15)16-12(2,3)4/h9-10,14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-/m1/s1
Clave InChI
VOQQCJIHTNEJEK-NXEZZACHSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless oil
Product Link
https://www.achemblock.com/p49998-tert-butyl-2r-5r-5-hydroxymethyl-2-methylpiperidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (2r,5r)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p49998-tert-butyl-2r-5r-5-hydroxymethyl-2-methylpiperidine-1-carboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)