MilliporeSigma
ADVH0430A75E
AChemBlock
1-(4-chloro-2-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.17
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-chloro-2-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O.ClH/c1-15-11-8-9(12)2-3-10(11)14-6-4-13-5-7-14;/h2-3,8,13H,4-7H2,1H3;1H
Clave InChI
KTLMCBHQNCLBNW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o29453-1-4-chloro-2-methoxyphenyl-piperazine-hydrochloride.html
Synonym
1-(4-chloro-2-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o29453-1-4-chloro-2-methoxyphenyl-piperazine-hydrochloride.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)