MilliporeSigma
ADVH0430A334
AChemBlock
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
$161.00
1 G
$373.75
5 G
$1,495.00
Referencia (SKU) del distribuidor: O28388-250MG
$161.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$161.00
1 G
$373.75
5 G
$1,495.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: O28388-250MG
$161.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-[1,1'-biphenyl]-3-ylalanine
Inchi Code
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)10-11-5-4-8-13(9-11)12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10,16H2,(H,17,18)
Clave InChI
XXPHIHDDXCFWMS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o28388-2-amino-3-biphenyl-3-yl-propionic-acid.html
Synonym
3-([1,1'-biphenyl]-3-yl)-2-aminopropanoic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28388-2-amino-3-biphenyl-3-yl-propionic-acid.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)