MilliporeSigma
AC5372910257
Accela ChemBio Inc.
Ethyl N-Cbz-morpholine-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
1 G
$67.85
Referencia (SKU) del distribuidor: SY008026-1G
$67.85
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$67.85
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.32
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: SY008026-1G
$67.85
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-benzyl 2-ethyl 2,4-morpholinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO5/c1-2-19-14(17)13-10-16(8-9-20-13)15(18)21-11-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3
InChI key
QEIFMBIQRFZCCC-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY008026&attname=GoodsCode
pictograms
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY008026.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)