MilliporeSigma
AABH9A21BB55
AA BLOCKS, INC.
Di(Naphthalen-1-yl) Dimethoxysilane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
344.49
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
dimethoxydi(naphthalen-1-yl)silane
Inchi Code
1S/C22H20O2Si/c1-23-25(24-2,21-15-7-11-17-9-3-5-13-19(17)21)22-16-8-12-18-10-4-6-14-20(18)22/h3-16H,1-2H3
InChI key
WBHGKPLIBNATGB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2~8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/21591-48-0
Synonym
Di(Naphthalen-1-yl)Dimethoxysilane
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=21591-48-0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)