MilliporeSigma
AABH99A4950B
AA BLOCKS, INC.
propan-2-yl 2-amino-4-(3-methylphenyl)thiophene-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
500 MG
$613.60
1 G
$669.50
5 G
$1,319.50
10 G
$1,875.90
Referencia (SKU) del distribuidor: AA00JBKA-500MG
$613.60
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$613.60
1 G
$669.50
5 G
$1,319.50
10 G
$1,875.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.37
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: AA00JBKA-500MG
$613.60
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
isopropyl 2-amino-4-(3-methylphenyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H17NO2S/c1-9(2)18-15(17)13-12(8-19-14(13)16)11-6-4-5-10(3)7-11/h4-9H,16H2,1-3H3
Clave InChI
ZCTFVMFPQBAUNQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/351157-63-6
Synonym
propan-2-yl 2-amino-4-(3-methylphenyl)thiophene-3-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=351157-63-6
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)