MilliporeSigma
AABH99A473E4
AA BLOCKS, INC.
2,4-Thiazolediamine, N2,N2-dimethyl-
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.21
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N~2~,N~2~-dimethyl-1,3-thiazole-2,4-diamine
Inchi Code
1S/C5H9N3S/c1-8(2)5-7-4(6)3-9-5/h3H,6H2,1-2H3
InChI key
YGNAWCMPWLXVSX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/75116-62-0
Synonym
2,4-Thiazolediamine, N2,N2-dimethyl-
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=75116-62-0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)