AABH9616D04A
AA BLOCKS, INC.
7-chloro-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: AA00G2B2-1G
$453.70
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: AA00G2B2-1G
$453.70
Iupac Name
7-chloro-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H8ClN3/c13-11-6-7-14-12-10(8-15-16(11)12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Clave InChI
CECZKBJKMPISBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=77493-93-7
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)