MilliporeSigma
AABH93DE24E8
AA BLOCKS, INC.
ALPHA-D-GALACTOPYRANOSYLPHENYL ISOTHIOCYANATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
313.33
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-isothiocyanatophenyl alpha-D-galactopyranoside
Inchi Code
1S/C13H15NO6S/c15-5-9-10(16)11(17)12(18)13(20-9)19-8-3-1-7(2-4-8)14-6-21/h1-4,9-13,15-18H,5H2/t9-,10+,11+,12-,13+/m1/s1
InChI key
RWANFUZQWINQBY-SJHCENCUSA-N
storage temp.
2~8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/120967-92-2
Synonym
a-D-Galactopyranosyl phenylisothiocyanate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=120967-92-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)