MilliporeSigma
InicioLife ScienceProductos de detección y control
Productos de detección y control
Sistema ReadyStream®
Una solución única en su tipo que prepara y dispensa instantáneamente medios de cultivo para utilizar en análisis microbiológicas de los alimentos. El sistema ReadyStream® prepara y dispensa hasta 100 litros de medios de cultivo precalentados por encargo, cuando y donde los necesite.
First-of-its-kind solution that prepares and instantly dispenses culture media for use in microbiological food testing.
Medios de cultivo EcoCult®
Los medios de cultivo en polvo EcoCult® están diseñados para análisis microbianos de gran volumen y ofrecen ahorros y beneficios de sostenibilidad significativos gracias al nuevo embalaje ecológico.
EcoCult ® powdered culture media is designed for high volume microbial testing.
Placas de contacto y sedimentación ICR e ICRplus
Nuestras placas de contacto y sedimentación ICR e ICRplus están optimizadas para su uso en salas limpias, RABS y aisladores, y permiten incubación aerobia y anaerobia con una sola placa.
Our ICR and ICRplus settle and contact plates are optimized for use in cleanrooms, RABS, and isolators and enable aerobic and anaerobic incubation with a single plate.
Medios granulados con poco polvo GranuCult™
Cumplen con los más altos estándares de rendimiento de la industria, maximizan la comodidad y la seguridad, y vienen con documentación normativa completa, incluida la acreditación de control de calidad 17025, para respaldar auditorías e inspecciones.
GranuCult™ low-dust granulated media
Placas de agar ReadyPlate™ 55 y kits ReadyPlate™ 55
Las placas de medios ReadyPlate™ 55 apilables listas para usar están diseñadas para facilitar la transferencia de membranas y el contacto perfecto con el agar, lo que reduce el riesgo de errores de manipulación y falsos positivos.
Ready-to-use, stackable ReadyPlate™ 55 media plates are designed for easy membrane transfer and perfect contact to the agar, reducing the risk of handling mistakes and false positives.
Prueba de simulación de procesos
Medios de cultivo fiables diseñados para sus simulaciones de procesos asépticos precisos. Caldos líquidos deshidratados o listos para usar, nuestros medios de cultivo garantizan que las pruebas de simulación de procesos (media fill) sean seguras y cumplan con las EP/JP/USP.
Media Fill
MC-Media Pad® para análisis de contaminación microbiana
Diseñados para análisis prácticos y rápidos de la contaminación microbiana en alimentos líquidos y sólidos. Nuestros MC-Media Pad® prerrecubiertos proporcionan resultados más rápidos y lecturas claras.
MC-Media Pad® for microbial contamination testing
Ver el vídeo
Recorra la mente Millipore® para descubrir los mejores productos y servicios de experto que establecen los estándares de facilidad de uso, rendimiento y mitigación de riesgos.