MilliporeSigma
Transforme la investigación en neurociencia
Inmunoanálisis neurológicos ultrasensibles SMC®
Inmunoanálisis ultrasensibles en neurología
Inmunoanálisis de alta sensibilidad para detectar biomarcadores neurológicos
Los biomarcadores proteicos se han convertido en un foco popular en las últimas décadas para la investigación en neurología, particularmente como dianas de posibles tratamientos para afecciones como la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple y las lesiones cerebrales traumáticas. Los esfuerzos recientes en este campo han comenzado a incorporar el estudio de los biomarcadores clave en muestras circulantes. Esto se debe a que es mucho más fácil de acceder a las muestras de suero y plasma, y son mucho más versátiles que el líquido cefalorraquídeo (LCR), que es difícil de aislar y normalmente sólo está disponible en cantidades limitadas. Este cambio de enfoque ha requerido el desarrollo de ensayos con mayor sensibilidad de la que se puede lograr con los métodos de inmunoanálisis tradicionales debido a la menor expresión de muchos marcadores clave.
Aproveche la potencia de los kits de inmunoanálisis de alta sensibilidad Single Molecule Counting (SMC®) para una medición precisa y fiable de los analitos proteicos clave en neurología en la la salud y la enfermedad, utilizando el potente e intuitivo sistema de inmunoanálisis SMCxPRO®.
Nuestro creciente menú de análisis ultrasensibles para biomarcadores neurológicos clave abarca:
  • Cadena ligera de los neurofilamentos (NF-L)
  • Tau total
  • Fosfo-Tau (T181)
  • Beta amiloide
  • Alfa sinucleína total
  • Fosfo-alfa sinucleína (S129)
  • Factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF)
  • Proteína gliofibrilar ácida (GFAP)
NUEVO: Kit de inmunoanálisis de gran sensibilidad de la cadena ligera de los neurofilamentos (NF-L) SMC®
Pocos analitos simbolizan la utilidad de los inmunoanálisis ultrasensibles en la investigación de biomarcadores sanguíneos mejor que la cadena ligera de los neurofilamentos (NF-L), un producto del daño axonal y un marcador ampliamente aplicable en la biología del cerebro. La tecnología de inmunoanálisis ultrasensible SMC® en la plataforma SMCxPRO® permite a los investigadores estudiar biomarcadores neurodegenerativos poco abundantes en sangre como el NF-L y perfilar cambios sutiles en la expresión.
Obtenga más información sobre el nuevo kit de inmunoanálisis del NF-L humano de gran sensibilidad SMC® rellenando el siguiente formulario y pulsando en la casilla de verificación “Suscribirse”. Esperamos poder ofrecerle más información sobre esta poderosa herramienta experimental.
Datos representativos del kit: Intervalo de curva patrón y mediciones de NF-L en suero
Se obtuvieron comercialmente muestras humanas de la enfermedad de Alzheimer (AD) y (sanas/no AD) y se analiz&oacute; el NF-L utilizando el SMC<sup>®</sup> de acuerdo con el protocolo. Las muestras de suero (n=10, rojo), plasma con EDTA K2 (n=10, verde) y LCR (n=5, amarillo) se encuentran dentro del rango de la curva patr&oacute;n (azul).
A.Se obtuvieron comercialmente muestras humanas de la enfermedad de Alzheimer (AD) y (sanas/no AD) y se analizó el NF-L utilizando el SMC® de acuerdo con el protocolo. Las muestras de suero (n=10, rojo), plasma con EDTA K2 (n=10, verde) y LCR (n=5, amarillo) se encuentran dentro del rango de la curva patrón (azul).
Las concentraciones s&eacute;ricas de NF-L de las muestras de AD (n=10) casi duplican el valor de las muestras sanas (n=6)
B.Las concentraciones séricas de NF-L de las muestras de AD (n=10) casi duplican el valor de las muestras sanas (n=6)
Solicitud de más información sobre los kits neurológicos SMC®
Los campos indicados con un * son obligatorios.
Suscríbase a nuestro boletín de noticias
Manténgase al día de las últimas tendencias en investigación de inmunoanálisis y nuestras ofertas de productos más recientes suscribiéndose a nuestro boletín Analyte Update.
Productos relacionados