La nueva forma para obtener un recubrimiento blanco
Excipiente Parteck®TA
Parteck® TA (carbonato de calcio): Opacidad mejorada con propiedades de partícula ideales
El dióxido de titanio se utiliza de manera generalizada en las formas de administración sólidas como opacificador y colorante. Debido a la evolución normativa y las restricciones de las autoridades, los formuladores están cada vez más interesados en soluciones exentas de dióxido de titanio tanto para los complementos alimenticios como para los medicamentos. Los recubrimientos de color uniforme y blancos aplicados a los comprimidos no solo tienen una función estética, sino que también mejoran el cumplimiento del paciente.
El excipiente Parteck® TA, nuestra alternativa al dióxido de titanio, se ha elaborado para satisfacer la necesidad de un atractivo acabado blanco que no utilice dióxido de titanio. Su morfología única y su distribución diseñada de tamaño de partícula garantizan una opacidad mejorada, incluso para exigentes núcleos de comprimidos precoloreados.
Este pigmento mineral funciona de forma excelente cuando se utiliza en recubrimientos de película a base de HPMC y PVA para comprimidos de liberación inmediata, permitiendo así mayores concentraciones de pigmento a la vez que mantiene una gran eficiencia del proceso. Una opción ideal de agente de recubrimiento de película es Parteck® COAT (ref. 141517), un excipiente a base de PVA que es incluso capaz de lograr una mayor opacidad en comparación con las formulaciones estándar que contienen HPMC.
Parteck® TA le ayuda a lograr un nivel de cobertura y blancura comparable al de los recubrimientos con película que contienen TiO2 sin afectar el rendimiento de sus comprimidos, lo que lo convierte en una alternativa adecuada al dióxido de titanio.
Ventajas de Parteck®TA:
- Pigmento mineral e idéntico al natural
- GRAS y conforme a las Ph Eur, BP y USP
- Nuestra documentación Emprove® facilita la calificación, la evaluación de riesgos y la optimización de procesos
- Excelente compatibilidad con recubrimientos de película HPMC y PVA (incluido nuestro RECUBRIMIENTO Parteck®)
- Gran eficiencia del proceso debido a la menor viscosidad del líquido de pulverización
- Permite una apariencia atractiva y uniforme del comprimido
- Opacidad mejorada debido a la distribución personalizada del tamaño de las partículas y una morfología única
Solicitar información
Si desea más información o que un representante de ventas se ponga en contacto con usted, por favor complete y envíe el siguiente formulario.
Los campos indicados con un * son obligatorios.
¿Busca ayuda para reformular sus productos?
Póngase en contacto con nuestros expertos técnicos y obtenga más información sobre nuestras excelentes ofertas de servicios para aplicaciones: applicationaction-technical@sigmaaldrich.com
Recursos de productos relacionados
- White paper: Calcium carbonate as a replacement for titanium dioxide in coating: the importance of particle engineering
This white paper highlights how particle engineering supports an optimal performance of calcium carbonate in coating applications, comparing Parteck® TA excipient to the industry benchmark titanium dioxide.