PCR en tan sólo 15 minutos
Mezcla maestra para PCR KOD One™ para
PCR ultrarrápida de gran fidelidad
Mezcla maestra para PCR KOD One™
La mezcla maestra para PCR KOD One™ es la elección correcta para la PCR ultrarrápida. Ofrece las tasas de elongación más rápidas disponibles para las polimerasas de alta fidelidad sin comprometer su rendimiento y especificidad. Esta solución práctica, premezclada y lista para usar ofrece una velocidad de alargamiento de hasta 5 segundos por kb y exhibe una fidelidad unas 80 veces superior a la de la ADN polimerasa Taq . Además, esta mezcla maestra flexible se adaptará fácilmente a su procedimiento de trabajo de PCR gracias a su capacidad para amplificar directamente desde muestras no procesadas y para utilizar cebadores que contengan uracilo e inosina. Elija la mezcla maestra para PCR KOD One™ y amplifique sus muestras con eficiencia y confianza.
Beneficios
La formulación de la mezcla maestra para PCR KOD One™ ofrece las siguientes características avanzadas:
- Lista para usar
- Mayor flexibilidad
- Alta fidelidad
- Gran eficiencia
- PCR de muestras sin procesar
- Gran especificidad
- Cebadores con inosina (dI) y uracilo (dU)
Aplicaciones
Este producto tiene una variedad de aplicaciones,tales como:
- Amplificación de ADN/ADNc
- PCR directa
- PCR de colonias
- Amplificación de bancos de NGS
- Amplificación mediante PCR para detectar mutagénesis específica de sitio
Producto | Mezcla maestra X2 de alta fidelidad de inicio en caliente Q5® | Mezcla maestra para PCR Phire Hot Start II | Mezcla maestra para PCR Platinum™ SuperFi | ADN polimerasa VELOCITY | Mezcla maestra para PCR KOD One™ |
---|---|---|---|---|---|
Referencia | M0494S/M0494L (100/500 reacciones) | F125S/F125L (220/1000 reacciones) | 12351010/12351050 (100/500 reacciones) | BIO-21098/BIO-21099 (125/250 reacciones) | KMM-101NV/KMM-201NV |
Formulación de inicio en caliente | Basada en Aptamer | Método de inactivación aficuerpos | Método de inactivación de anticuerpos | No es una enzima de inicio en caliente | Método de inactivación de anticuerpos |
Tamaño objetivo | Hasta 20 kb | Hasta 7,5 kb | Hasta 20 kb | Hasta 30 kb | Hasta 40 kb |
Fidelidad frente a Taq | ~280 mayor queTaq | Dos veces mayor que Taq | >300 superior a Taq | 50 veces mayor que Taq | 80 veces mayor que Taq |
Velocidad de elongación | 20-30 seg/kb (plantilla compleja) 10 seg/kb (plantilla simple) | De 10 a 15 seg/kb | De 15 a 30 seg/kb | 1 5 seg/kb para ≤5 kb 30 seg/kb para destinos de hasta 10 kb | 1 seg para <1 kb 5 seg./kb para <10 kb 10 seg./kb para ~10 kb |
Network error: Failed to fetch
Testimonios de clientes sobre la mezcla maestra para PCR KOD One™
Aleksandar Vještica
Profesor asistente
Organización: Universidad de Lausana
Campo: Academia / Universidad
“Gracias a su gran procesividad, la mezcla maestra KOD One™ nos permitió clonar rápidamente plásmidos usando solo PCR solapantes. Este enfoque no requería digestiones enzimáticas de restricción de insertos de clonación y, por lo tanto, simplificó considerablemente el protocolo de clonación y nos ahorró tiempo. "
Fecha de revisión: 3 de diciembre de 2021
Mezcla maestrea para PCR KOD One™
Blanco Lago Solis
Estudiante de doctorado
Organización: Universidad de Ginebra
Campo: Academia / Universidad
"Amplifiqué con éxito un fragmento de 14kb en 2h15 frente a las 4h30 necesarias con Phusion o Q5.
Mezcla maestra para PCR KOD One™
Maria Cristina Gambetta
Profesora Asistente
Organización: Universidad de Lausana
Campo: Academia / Universidad
"Me quede atrapada con las manos en la masa por mi impaciencia. Pregunté por ahí y me dejaron una alícuota de la mezcla maestra KOD One™ con la promesa de devolverla. ¡Funcionó de maravillosa! Supongo que es una polimerasa realmente milagrosa. Así que,, seguimos adelante y pedimos mezcla maestra para no perder el tiempo, ya que los experimentos son urgentes.»
Fecha de revisión: 16 de diciembre de 2021
Mezcla maestrea para PCR KOD One™
Dr. Michael Taschner
Científico Senior
Organización: Universidad de Lausana
Campo: Academia / Universidad
“Recibí una muestra gratuita de la mezcla maestra para PCR KOD ONE™ para probar. Me sorprendió la velocidad, la procesividad y la precisión de las PCR realizadas en plantillas complicadas. Ningún otro producto que he utilizado en el pasado fue capaz de amplificar un producto de >12 kb en tiempo récord a partir de ADN genómico de levadura “rápido y sucio” (purificado de acuerdo con [Lōoke et al, BioTechniques, 2011]. Recomiendo totalmente este producto para casos de PCR difíciles.”
Fecha de revisión: 17 de diciembre de 2021
Mezcla maestrea para PCR KOD One™