MilliporeSigma
Kits GenElute™-E para purificación de ARN y ADN
Simplifique su secuencia de trabajo de purificación de ADN y ARN
En los kits GenElute™-E se utiliza un método de cromatografía negativa para separar las moléculas por tamaño, atrapamiento de proteínas, lípidos y componentes iónicos mientras el ADN y el ARN se desplazan por la columna. Este método de purificación simplificado brinda beneficios significativos en comparación con los kits de purificación tradicionales en sílice. La tecnología de purificación de ADN y ARN de centrifugado único GenElute™-E permite una extracción y purificación rápidas del ADN y el ARN de células de mamíferos, sangre, tejido y muestras de tejido vegetal. Nuestros kits GenElute™-E más recientes para de ARN y ADN vírico permiten una purificación rápida y fiable del ARN y el ADN víricos para satisfacer los requisitos de secuencia de trabajo de investigación de enfermedades, como el SARS-CoV-2. Obtenga más información sobre nuestros kits GenElute™-E para ARN/ADN vírico con nuestra guía técnica, que demuestra su compatibilidad con muestras de hisopo y heces en aplicaciones de qPCR.
Nota: Los kits GenElute™-E para ARN/ADN víricos están indicados sólo para uso experimental. No indicados para procedimientos diagnósticos. Producto no disponible para su venta en Europa.
Si desea información sobre más recursos que le permitan evaluar las posibles impurezas en la preparación de ácidos nucleicos y los inhibidores de PCR de muestras vegetales, explore nuestras páginas técnicas de purificación de ADN y ARN estándar y vegetalGenElute™-E, y explore nuestro centro de recursos de preguntas frecuentes de GenElute™-E.
Productos relacionados