PFAS 化合物的 LC-MS 分析
Petra Lewits, Product Manager Analytical Chromatography, HPLC Columns, Cory Muraco, Product Manager, Liquid Chromatography Technology
Merck
引言
PFAS (Per- and poly-fluoroalkyl substances) 是一種持久性的人造有機化合物,廣泛存在於環境中。近年來,這些物質的毒性已引起人們的注意。美國食品藥物管理局 (FDA) 和美國環境保護署 (EPA) 已對 PFAS 展開行動。
EPA 已經開發、驗證並公佈了三種方法來支援飲用水中 29 種 PFAS 的分析,即方法 533、537 和 537.1。EPA 8327 涵蓋利用液相色譜法分析各種基質 (例如:水和固體) 的預先萃取物中所選定的全氟和多氟化烷基物質 (PFAS)、
Ascentis® Express PFAS HPLC 色譜柱專為分離包含支鏈和線性異構體的新型和傳統短鏈和長鏈 PFAS 化合物而設計,同時符合 EPA 方法要求。
此外,特定的 PFAS 延遲柱可防止背景 PFAS 污染干擾定量 LC-MS 方法中的樣品結果(圖 1)。
圖 1.使用延遲柱分析 PFAS 的 LC-MS 儀器設定及全氟辛酸 (PFOA) (MRM 413.0>368.0) 的結果
在表 1中列出的條件下,不同 EPA 方法化合物的選擇性數據顯示在圖 2-4 和表 2中。
圖 2.在 EPA 方法 533 的條件下,使用 Ascentis® Express PFAS 色譜柱和 PFAS 延遲色譜柱進行 PFAS 分析(表 2 中的峰 ID)。
圖 3.在 EPA 方法 537.1 條件下,使用 Ascentis® Express PFAS 色譜柱和 PFAS 延遲色譜柱進行 PFAS 分析(表 2 中的峰 ID)。
圖 4.在 EPA 方法 8327 條件下,使用 Ascentis® Express PFAS 色譜柱和 PFAS 延遲色譜柱進行 PFAS 分析(表 2 中的峰 ID)。