Merck
首頁C-H 功能化Diversinates™:異)芳香族支架的任何階段官能化
Diversinates™:異)芳香族支架的任何階段官能化
Diversinates™ 可使雜芳族 C-H 鍵官能化,無須預先官能化,進一步節省化學發現人員的時間。
引言
雜芳香族化合物和芳香族化合物的合成是化學工業的核心。隨著對新化學實體的需求不斷增加,而分配給任何特定研究專案的資源和時間卻越來越少,因此需要一種快速的方法來使(雜)芳香族支架多樣化。考慮到操作的簡易性(對空氣和濕氣不敏感的反應),我們設計了一系列可以在(雜)芳香族核心上附加各種有用功能的試劑。 Diversinates™  可以在不需要預先官能化的情況下使雜芳族 C-H 鍵官能化,進一步節省化學發現人員的時間。
優點
雖然金屬催化的交叉偶合化學是強大且無可否認有用的,但它依賴於預先官能化的(通常是鹵化的)起始材料。金屬催化的 C-H 活化是最近的研究興趣;而以這種方式實現雜芳烴支架的 (氟) 烷基化仍是一項挑戰。Baran Diversinates™ 可以與沒有明顯化合作用的(雜)炔核心反應,只需要雜芳香族的 C-H 鍵。這些功能強大的試劑可利用底物與生俱來的反應性,並在實際的反應條件下進行反應(無需排除空氣和濕氣)。
代表性應用
Baran Diversinates
圖 1.代表性應用
材料
Loading
參考資料
1.
Fujiwara Y, Dixon JA, Rodriguez RA, Baxter RD, Dixon DD, Collins MR, Blackmond DG, Baran PS. 2012. A New Reagent for Direct Difluoromethylation. J. Am. Chem. Soc.. 134(3):1494-1497. https://doi.org/10.1021/ja211422g
2.
Fujiwara Y, Dixon JA, O?Hara F, Funder ED, Dixon DD, Rodriguez RA, Baxter RD, Herlé B, Sach N, Collins MR, et al. 2012. Practical and innate carbon?hydrogen functionalization of heterocycles. Nature. 492(7427):95-99. https://doi.org/10.1038/nature11680
3.
Zhou Q, Ruffoni A, Gianatassio R, Fujiwara Y, Sella E, Shabat D, Baran PS. 2013. Direct Synthesis of Fluorinated Heteroarylether Bioisosteres. Angew. Chem. Int. Ed.. 52(14):3949-3952. https://doi.org/10.1002/anie.201300763
4.
Gui J, Zhou Q, Pan C, Yabe Y, Burns AC, Collins MR, Ornelas MA, Ishihara Y, Baran PS. 2014. C?H Methylation of Heteroarenes Inspired by Radical SAM Methyl Transferase. J. Am. Chem. Soc.. 136(13):4853-4856. https://doi.org/10.1021/ja5007838
5.
Gianatassio R, Kawamura S, Eprile CL, Foo K, Ge J, Burns AC, Collins MR, Baran PS. 2014. Simple Sulfinate Synthesis Enables C?H Trifluoromethylcyclopropanation. Angew. Chem. Int. Ed.. 53(37):9851-9855. https://doi.org/10.1002/anie.201406622