人前脂肪细胞(HPAd)
II.培养的准备工作。
- 确保具有HEPA过滤层流的II级生物安全柜处于正常工作状态。
- 用70%酒精对生物安全柜消毒。
- 在开始细胞培养工作之前,打开生物安全柜风机10分钟。
- 确保所有血清移液器、移液器吸头和试剂溶液都是无菌的。
- 遵循标准灭菌技术和安全规则:
a.请勿用嘴吸移液。
b.在处理人体细胞时,请始终戴上手套和护目镜,即使所有菌株都已
检测HIV、乙型肝炎和丙型肝炎为阴性,亦应有适当保护。
c.在无菌超净台中进行所有细胞培养工作。
III.HPAd培养
A. 为HPAd培养准备细胞培养瓶
- 从冰箱中取出人前脂肪细胞生长培养基(811-500)。在无菌超净台中用70%酒精给瓶子消毒。
- 吸取15 mL人前脂肪细胞生长培养基(811-500)*置于T-75培养瓶(SIAL0641)中。
*保持培养基与表面积的比例在每5 cm2 1 mL。
例如:
- 对T-25培养瓶(SIAL0639)或60 mm组织培养皿(SIAL0166)为5 mL。
- 对T-75培养瓶(SIAL0641)或100 mm组织培养皿(SIAL0167)为15 mL。
B. 解冻和接种HPAd
- 在眼睛和手都有适当保护的情况下,从液氮储罐取出冷冻保存的HUVEC小管。
- 将瓶盖转动四分之一圈,以释放可能被困在螺纹中的液氮,然后重新拧紧瓶盖。
- 将小管的下半部分放在37°C水浴中快速解冻细胞,并在解冻过程中密切观察小管。
- 当小管中仅有少量冰时,从水浴中取出小管。请勿让细胞完全解冻。
- 在无菌生物安全柜中用70%酒精对小管外部消毒。
- 小心取下小管盖。请勿用手触摸盖子或小管的边缘,以免污染。
- 用2 mL移液管轻轻吹5次,将细胞重悬于小管中。小心不要过于剧烈地移液以免起泡。
- 用移液管从冻存管中取出细胞悬液(1mL)并轻轻转移至装有15 mL人前脂肪细胞生长培养基(811-500)的T-75培养瓶(SIAL0641)中。
- 盖上培养瓶并轻轻摇动,使细胞均匀分布。
- 将T-75培养瓶(SIAL0641)置于37 oC、5% CO2 加湿培养箱中。松开盖子以便换气。为获得最佳结果,接种后24小时之内不要扰动培养物。
- 接种24小时后或过夜后,更换新鲜的人前脂肪细胞生长培养基(811-500),以去除所有残留的DMSO。
- 每隔一天更换一次人前脂肪细胞生长培养基(811-500),直至细胞达到60%融合度。
- 当培养细胞融合度达到60%以上或周末饲喂时,将人前脂肪细胞生长培养基(811-500)用量加倍。
- 当HPAd达到85-95%融合时,进行细胞传代。
IV.HPAd传代培养
A. 准备传代试剂
- 从-20°C冰箱中取出胰蛋白酶-EDTA溶液(T3924)和胰蛋白酶抑制剂(T6414),并在冰箱中解冻一夜。
- 确保解冻所有传代培养试剂。轻轻旋转每个瓶子几次,形成均匀的溶液。
- 将所有传代培养试剂储存在4°C以备将来使用。
- 等分胰蛋白酶/EDTA溶液(T3924),如果只需要一部分胰蛋白酶/EDTA(T3924),则将未使用的部分保存在-20°C。
B. 准备培养瓶
- 从冰箱中取出人前脂肪细胞生长培养基(811-500)。在无菌超净台中用70%酒精给瓶子消毒。
- 吸取35 mL人前脂肪细胞生长培养基(811-500)置于T-175培养瓶(SIAL1080)中(用于第IV C部分第15步)。
C. HPAd传代培养
在室温下对细胞进行胰蛋白酶消化。请勿将任何试剂加热至37°C。
- 从培养瓶吸取培养基。
- 用HBSS(H6648)洗涤单层细胞,吸除溶液。
- 移取6 mL胰蛋白酶/EDTA 溶液(T3924)至T-75培养瓶(SIAL0641)。轻轻摇动培养瓶以确保溶液覆盖所有细胞。
- 立即吸取5 mL的溶液。
- 重新盖紧培养瓶盖子,并在倒置显微镜下在室温下监测胰蛋白酶消化过程。细胞通常需要1至3分钟才能变圆。细胞在胰酶消化过程中可能不会完全变圆,并且有些细胞可能会在脱离培养表面后依然处于消化进程中。
- 用手掌拍打培养瓶侧面,使圆细胞从培养表面释放,直至大部分细胞脱落。
- 将5 mL胰蛋白酶抑制剂溶液(T6414)移液至培养瓶,以抑制进一步的胰蛋白酶活动。
- 将细胞悬浮液从培养瓶转移至50 mL无菌锥形管中。
- 用另外的5 mL胰蛋白酶抑制剂溶液(T6414)冲洗培养瓶,并将溶液转移到同一个锥形管中。
- 在显微镜下观察T-75培养瓶(SIAL0641)。如果培养瓶中剩余> 20%的细胞,请重复步骤2-9。
- 将锥形管以220×g离心5分钟以沉淀细胞。
- 从锥形管中吸取上清液而不扰动细胞沉淀。
- 用手指轻弹锥形管的尖端以松开细胞沉淀。
- 用移液管轻轻吹打细胞以分散细胞团块,使细胞重悬于5 mL人前脂肪细胞生长培养基(811-500)中。
- 用血细胞计数板或细胞计数器计数细胞。如想使细胞快速生长,则接种密度为10,000个细胞/cm2,如想使细胞进行常规传代培养,则则接种密度为6,000个细胞/cm2。
V. HPAd分化
A. 用于分化的HPAd接种
1.根据下表所述,调整人前脂肪细胞生长培养基(811-500)体积,使细胞溶液达到目标细胞密度。
2.将前脂肪细胞以44,000个细胞/cm2的密度接种至所需培养板中,使细胞分化。
3.将细胞置于37 °C、5% CO2加湿培养箱中培养。
4.当细胞达到100%融合且细胞铺满培养表面时,开始分化。细胞通常需要1-2天
才能达到完全融合。
B. 准备分化培养基
- 从冰箱中取出人脂肪细胞分化培养基(811D-250)。在无菌超净台内使用70%酒精对培养基瓶消毒。
- 按所需体积分装人脂肪细胞分化培养基(811D-250),松开分装瓶盖并在37 °C、5% CO2加湿培养箱中平衡2小时,以便气体交换并使培养基预热至37°C。
C. HPAd分化为HAd
在更换培养基时,避免细胞干燥。
HPAd必须达到100%融合且铺满培养表面,才能开始分化。
- 从培养瓶中吸出生长培养基。
- 根据第V.A.部分第1步所述,加入合适体积的人脂肪细胞分化培养基(811D-250)。
- 将加入人脂肪细胞分化培养基(811D-250)的细胞置于37 °C、5% CO2加湿培养箱中培养。
- 每3天更换一次新鲜的人脂肪细胞分化培养基(811D-250),共培养15天。
- 在第15天结束时,细胞分化成含有脂肪滴的HAd细胞。
- 在检测前,取出人脂肪细胞分化培养基(811D-250),然后加入人脂肪细胞饥饿培养基(811S-250)进行饥饿培养1天。