跳轉至內容
MilliporeSigma
全部照片(1)
重要文件
SY3H7CF29121
Synthonix Corporation
2,5-Diiodobenzonitrile
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
100 MG
$32.20
250 MG
$46.00
1 G
$115.00
供應商庫存單位: D63461-100MG
$32.20
10 天後從 Aldrich 合作夥伴出貨。
選擇尺寸
變更視圖
100 MG
$32.20
250 MG
$46.00
1 G
$115.00
About This Item
CAS號碼:
分子量::
354.92
MDL號碼:
供應商庫存單位: D63461-100MG
$32.20
10 天後從 Aldrich 合作夥伴出貨。
Iupac Name
2,5-diiodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3I2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
InChI 密鑰
SXOHPRPFFZRIJO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63461.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63461.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)