重要文件
SY3H11AB1F4D
Synthonix Corporation
2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-6-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
149.62
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況
Iupac Name
2-azabicyclo[2.2.1]heptan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c8-6-2-4-1-5(6)7-3-4;/h4-8H,1-3H2;1H
InChI 密鑰
HTTUWXPQGHCWCO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/31041.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/31041.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)