重要文件
SY3465085039
Synthonix Corporation
methyl trans-3-hydroxycyclopentane-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
144.17
MDL號碼:
Iupac Name
methyl (1R,3R)-3-hydroxycyclopentane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-10-7(9)5-2-3-6(8)4-5/h5-6,8H,2-4H2,1H3/t5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
ASZRODBLMORHAR-PHDIDXHHSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/25442.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/25442.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)