Key Documents
SAAR6375040
尿素
univAR
同義詞:
碳酰二胺, 碳酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH2CONH2
CAS號碼:
分子量::
60.06
Beilstein:
635724
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
產品線
univAR
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR6375040EM)
mp
132-135 °C (lit.)
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI 密鑰
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于蛋白质变性以及作为不溶性或变性蛋白的温和增溶剂。可用于从已由 6M 盐酸胍变性的样品(如包涵体)复性蛋白质。可与盐酸胍和二硫苏糖醇 (DTT) 一起用于复性变性蛋白以恢复其天然或活性形式。
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)