重要文件
PHL89571
天冬酰胺
phyproof® Reference Substance
同義詞:
3-(3,4-二羟基苯基)-1-(3-β-D-吡喃葡萄糖基-2,4,6-三羟基苯基)-1-丙酮, 3-(3,4-二羟基苯基)-3′-β-D-吡喃葡萄糖基-2′,4′,6′-三羟基苯乙酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H24O11
CAS號碼:
分子量::
452.41
Beilstein:
1412711
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C2=C(O)C(C(CCC3=CC(O)=C(O)C=C3)=O)=C(O)C=C2O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C21H24O11/c22-7-14-17(28)19(30)20(31)21(32-14)16-13(27)6-12(26)15(18(16)29)10(24)4-2-8-1-3-9(23)11(25)5-8/h1,3,5-6,14,17,19-23,25-31H,2,4,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI 密鑰
VCPUQYKWJRESOC-VJXVFPJBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)