重要文件
813352
TSKgel® OligoDNA RP (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
同義詞:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
產品名稱
TSK-GEL® 反相 HPLC 色谱柱, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
材料
PEEK
agency
suitable for USP L1
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh OligoDNA RP, 13352
標籤範圍
10% Carbon, not endcapped
參數
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
120 bar max. pressure
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
基質
silica particle platform
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
250 Å pore diameter
工作pH值
2.0-7.5
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
TSK-GEL Oligo-DNA RP 硅胶基质色谱柱被设计用于寡核苷酸(最多 500 个核苷酸)、RNA 和 DNA 片段的纯化和分析。
外觀
Shipped in 50% acetonitrile - 50% water.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)