Key Documents
74013
Supelco
4-Methyl-2-oxovaleric acid-13C6 sodium salt
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C6H9NaO3
CAS號碼:
分子量::
158.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥90.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C]([13C](O[Na])=O)=O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)