材料
fused silica
agency
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
參數
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
β值
320
df
0.25 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.32 mm
基質活性組
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
應用
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
柱類型
capillary non-polar
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
应用:该色谱柱被设计用于当需要非极性色谱柱时的通用用途应用。分析物将主要会根据沸点而被分离。
USP 代码:该色谱柱满足USP G1、G2及G9要求。
相:
USP 代码:该色谱柱满足USP G1、G2及G9要求。
相:
- 键合的
- 聚二甲基硅氧烷
- ≤0.32 mm I.D.,<2 μm:-60℃至325℃(等温)或350℃(程序性的)
- ≤0.32 mm I.D.,≥2 μm:-60℃至300℃(等温或程序性的)
- ≥0.53 mm I.D.,<2 μm:-60℃至300℃(等温)或320℃(程序性的)
- ≥0.53 mm I.D.,≥2 μm:-60℃至260℃(等温)或280℃(程序性的)
其他說明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
應用
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPME我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務