特點
ferrule type short
包裝
pkg of 50 ea
製造商/商標名
Agilent/HP (OEM)
內徑
0.5 mm
相容性
0.32 mm Column I.D.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
CapSeal Bullet™ 密封垫由限制在铝基座中的石墨材料构成。独特的设计使密封垫不会粘在紧固件上,易于移除。由此消除了密封垫粘滞以及损坏紧固件的问题。
特性:手紧后再拧 1/8 圈进行密封。可重复使用。特殊的锥形末端可防止石墨进入紧固件。
材料组成:位于铝基座中的石墨
最高温度:450°C
特性:手紧后再拧 1/8 圈进行密封。可重复使用。特殊的锥形末端可防止石墨进入紧固件。
材料组成:位于铝基座中的石墨
最高温度:450°C
The CapSeal Bullet ferrule, with its innovative design, provides a refined graphite ferrule with a clean sharp profile, and minimal flashing to ensure maximum sealing surface and minimal possibility of column contamination during installation. The CapSeal Bullet ferrule allows low-torque sealing (effectiveat 1/8-turn past fingertight), and has a temperature limit of 450 °C for both isothermal and programmed temperature use, under normal conditions. Furthermore CapSeal Bullet ferrules to provide a leak-free connection for any application.