儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2OC(=O)C=C(C)c2c1
InChI
1S/C15H18N2O3.C2HF3O2/c1-8(2)14(16)15(19)17-10-4-5-12-11(7-10)9(3)6-13(18)20-12;3-2(4,5)1(6)7/h4-8,14H,16H2,1-3H3,(H,17,19);(H,6,7)/t14-;/m0./s1
InChI 密鑰
MCHFEDCKESEFSO-UQKRIMTDSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3