About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H26BrPSi
CAS號碼:
分子量::
453.43
Beilstein:
3581358
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
暫時無法取得訂價和供貨情況
mp
166-167 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Br-].C[Si](C)(C)C#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26PSi.BrH/c1-26(2,3)21-13-20-25(22-14-7-4-8-15-22,23-16-9-5-10-17-23)24-18-11-6-12-19-24;/h4-12,14-19H,20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
PBSHVEOONSKWJF-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Reactant for:
- Horner-Wadsworth-Emmons olefination
- Aromatic ring umpolung
- Stereoselective Wittig reaction
- Bromoetherification reactions
- Olefination of Garner′s aldehyde
- Regioselective Wittig reaction