重要文件
T1167
Sigma-Aldrich
Tumor Necrosis Factor-α Human Fragment 31-45
≥97% (HPLC)
同義詞:
Arg-Arg-Ala-Asn-Ala-Leu-Leu-Ala-Asn-Gly-Val-Glu-Leu-Arg-Asp
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C69H122N26O22
CAS號碼:
分子量::
1667.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥97% (HPLC)
成份
Peptide content, ~70%
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
基因資訊
human ... TNF(7124)
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3