文件
SML0144
Sigma-Aldrich
2002-H20
≥98% (HPLC)
同義詞:
4-amino-N-[3-(2-benzoxazolyl)-4-hydroxyphenyl]-benzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H15N3O3
CAS號碼:
分子量::
345.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to tan
溶解度
DMSO: ≥15 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(O)c(c2)-c3nc4ccccc4o3
InChI
1S/C20H15N3O3/c21-13-7-5-12(6-8-13)19(25)22-14-9-10-17(24)15(11-14)20-23-16-3-1-2-4-18(16)26-20/h1-11,24H,21H2,(H,22,25)
InChI 密鑰
NVVIQGMTHCUMFT-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
2002-H20 is an Alheimer′s Aβ peptide binder. It inhibits Aβ-induced death of PC12 cells, reducing the amount of toxic oligomer by enhancing fibril formation.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3