Merck
全部照片(3)
文件
SAB4301660
Sigma-Aldrich
Anti-TBXA2R
affinity isolated antibody
同義詞:
BDPLT13, TXA2-R
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: 1:30-1:150
western blot: 1:500-1:2000
登錄號
NP_001051
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TBXA2R(6915)
免疫原
Synthetic peptide of human thromboxane A2 receptor
特點和優勢
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
外觀
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1