Merck
全部照片(3)
文件
SAB1403968
Sigma-Aldrich
单克隆抗-IL1B 小鼠抗
clone 2E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
同義詞:
IL-1, IL1-BETA, IL1F2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2E8, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~55.7 kDa
物種活性
human
技術
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IL1B(3553)
一般說明
该基因编码的蛋白质是细胞因子白介素1家族的一员。该细胞因子先由活化的巨噬细胞以前体蛋白形式生成,随后经胱天蛋白酶1处理成为活性形式。此细胞因子是炎症反应的重要介质,并参与细胞增殖、分化和凋亡等多种细胞反应。此细胞因子在中枢神经系统(CNS)中对环氧合酶2(PTGS2/COX2)的诱导可影响炎性痛超敏反应。该基因与其他8种白介素1家族基因在2号染色体上形成细胞因子基因簇。(由RefSeq提供)
免疫原
IL1B (AAH08678, 1 a.a.~ 269 a.a)带有GST标签的全长重组蛋白。仅GST标签的分子量为26 KDa。
序列
MAEVPELASEMMAYYSGNEDDLFFEADGPKQMKCSFQDLDLCPLDGGIQLRISDHHYSKGFRQAASVVVAMDKLRKMLVPCPQTFQENDLSTFFPFIFEEEPIFFDTWDNEAYVHDAPVRSLNCTLRDSQQKSLVMSGPYELKALHLQGQDMEQQVVFSMSFVQGEESNDKIPVALGLKEKNLYLSCVLKDDKPTLQLESVDPKNYPKKKMEKRFVFNKIEINNKLEFESAQFPNWYISTSQAENMPVFLGGTKGGQDITDFTMQFVSS
外觀
溶于pH7.4的磷酸盐缓冲盐水中的溶液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1