分子量
antigen ~46 kDa by calculation
物種活性
human
技術
western blot: 1:1,000
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SERPINB12(89777)
免疫原
peptide corresponding to the human SERPINB12 protein (amino acids 260-275).
外觀
Solution of 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.