文件
RAB0941
Sigma-Aldrich
磷酸酪氨酸EGFR /表皮生长因子受体ELISA试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... EGFR(1956)
一般說明
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-EGFR.
應用
请参考Protocol了解详情。
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Fredrik Jerhammar et al.
Oral oncology, 50(9), 832-839 (2014-07-06)
Targeted therapy against the epidermal growth factor receptor (EGFR) only variably represents a therapeutic advance in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). This study addresses the need of biomarkers of treatment response to the EGFR-targeting antibody cetuximab (Erbitux®). The