重要文件
RAB0858
Sigma-Aldrich
小鼠Kdr /血管内皮生长因子受体2 ELISA试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
物種活性
mouse
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/mL
standard curve range: 81.92-20000 pg/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... Kdr(16542)
一般說明
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse Vascular endothelial growth factor receptor 2.
應用
请参考Protocol了解详情。
其他說明
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yuichi Kinoshita et al.
Oncology reports, 32(4), 1385-1394 (2014-08-12)
The effects of mead acid (MA; 5,8,11-eicosatrienoic acid) on the suppression of breast cancer cell growth and metastasis were examined in vitro and in vivo by using the KPL-1 human breast cancer cell line. MA suppressed KPL-1 cell growth in culture with