Key Documents
O0875
Sigma-Aldrich
Butyl oleate
~75%
同義詞:
Oleic acid butyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H42O2
CAS號碼:
分子量::
338.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
~75%
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yan Mou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(11), 20320-20333 (2015-11-17)
The endophytic fungus Berkleasmium sp. Dzf12, isolated from Dioscorea zingiberensis, was found to produce palmarumycins C12 and C13 which possess a great variety of biological activities. Seven biocompatible water-immiscible organic solvents including n-dodecane, n-hexadecane, 1-hexadecene, liquid paraffin, dibutyl phthalate, butyl