Key Documents
N4641
Supelco
11-去甲基-Δ8-四氢大麻酚-9-羧酸
vacuum-dried powder
同義詞:
Δ6-四氢大麻酚-7-酸, 9-羧基-11-去甲基-Δ8-四氢大麻酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H28O4
CAS號碼:
分子量::
344.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
形狀
vacuum-dried powder
藥物控制
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCc1cc(O)c2[C@@H]3CC(=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1)C(O)=O
應用
用于鉴定 THC 代谢物的标准品。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Schwartz, A., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 5463-5463 (1986)