Key Documents
M5654
Sigma-Aldrich
(±)-Mevalonolactone-5-3H
ethanol solution
同義詞:
(±)-Mevalonic acid lactone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H10O3
CAS號碼:
分子量::
130.14
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
ethanol solution
標籤範圍
10-40 Ci/mmol
質量偏移
M+4
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[3H]C1([3H])COC(=O)CC1(C)O
包裝
serum bottle