文件
L3131
Sigma-Aldrich
DL-Lauroylcarnitine chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C19H38NO4Cl
CAS號碼:
分子量::
379.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3