文件
L1013
Sigma-Aldrich
Lowry试剂
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
IVD
for in vitro diagnostic use
其他說明
Dry powder mixture containing Lowry reagent with sodium dodecyl sulfate.
重構
Reconstitute to 40 mL with deionized water.
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Protein measurement with the Folin phenol reagent.
O H LOWRY et al.
The Journal of biological chemistry, 193(1), 265-275 (1951-11-01)