重要文件
I2523
Sigma-Aldrich
D-肌醇-1-单磷酸酯 双环己铵盐
from soybean L-α-phosphatidylinositol, ≥93%, lyophilized powder
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H13O9P · 2C6H13N
分子量::
458.48
Beilstein:
3923085
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
生物源
soybean (L-α-phosphatidylinositol)
化驗
≥93%
形狀
lyophilized powder
雜質
inositol 2-monophosphate, trace
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1CCCCC1.O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C6H13N.C6H13O9P/c7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2(8)4(10)6(5(11)3(1)9)15-16(12,13)14/h6H,1-5,7H2;1-11H,(H2,12,13,14)/t;1-,2-,3+,4-,5-,6-/m.1/s1
InChI 密鑰
CIDVDWGHBSYGCB-QNNMCHRWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)